Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
−20…+50 °C, ±0,5 °C (0−50) / ±1, 0,1 °C, 56×25×110 mm
제품 번호 620-1826
공급사:   VWR Collection
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
제품 번호 620-1826
공급사:  VWR Collection
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
−20…+50 °C, ±0,5 °C (0−50) / ±1, 0,1 °C, 56×25×110 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
This thermometer accurately monitors temperatures in freezers, refrigerators, incubators and environmental chambers. Bottle and solution insulate the sensor from transient temperature changes. Waterproof, non toxic glycol bottle probe.
  • 읽기 쉬운 디지털 디스플레이
  • 최대/최소 및 현재 온도
W×D×H: 56×25×110 mm
Solution recognised as safe by the FDA.
Certifications: FDA에서 안전하다고 인정한 솔루션. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001에 따른 교정.
납품 정보: NIST에 대한 추적 가능성을 나타내는 개별 일련 번호 Traceable® 교정 인증서, 플라스틱 홀더, VELCRO®, 벽면 장착용 양면 테이프 및 교체 가능한 산화은 배터리와 함께 제공됩니다.
사양
  • Range:
    −20…+50 °C
  • 해상도:
    0,1 °C
  • W×D×H:
    56×25×110 mm
  • Accuracy:
    ±0,5 °C (0−50) / ±1