Orders LinkContactUsLinkComponent
하구병, 넓은 목, HDPE
공급사:   VWR Collection
하구병, 넓은 목, HDPE
공급사:  VWR Collection
Certificates
하구병, 넓은 목, HDPE
하구병, 넓은 목, HDPE
2 Options Available Below
Product Details & Documents
HDPE.
  • 교체 가능한 커넥터의 유연성을 제공하는 다목적 캡 기술
  • 쉽게 채우고 세척할 수 있는 매우 넓은 입구 버전
  • 교체 가능한 스피곳 옵션을 제공하는 Smart Barb 기술
VWR® HDPE 하구병은 최종 사용자를 염두에 두고 개발된 고급 유체 핸들링 장치입니다. VWR® Versatile Cap 기술과 결합해 인체 공학적으로 설계된 하구병 몸체는 사용하기 쉽고 세척하기 쉽습니다. HDPE로 제작되어 다른 하구병보다 긁힘에 강하고 화학물질에 더 잘 견디므로 대부분의 버퍼와 시약, 파우더 및 고체에 적합합니다. 하구병 몸체에는 들어 올리고, 채우고 붓는 동안 사용자가 쉽게 잡고 조작할 수 있는 디자인 기능이 포함되어 있으며 VWR® Versatile Cap 기술은 교체 가능한 누출 방지 상단 커넥션을 제공합니다. 상단과 하단의 손잡이 세트, 읽기 쉬운 양각 눈금 표시, 몰딩된 하구병 재질 유형 식별 표시가 특징입니다. 20 또는 40 L 하구병은 필링 및 세척이 쉽도록 여분의 넓은 입구를 가지고 있습니다.
Product Family Options
Carboys without spigot
제품 정보
  • 용량
    Type
    Thread
    재고 여부
    Price
  • 10
    Versatile Cap
    80
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Carboys with spigot
제품 정보
  • 용량
    Type
    Thread
    재고 여부
    Price
  • 10
    Versatile Cap
    80
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Versatile caps for VWR® carboys
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 120 mm
    Versatile Cap, 120 mm, open, with closed adapter
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩0
    ₩0
    1 * 2 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 80 mm
    Versatile Cap, 80 mm, closed
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩0
    ₩0
    1 * 2 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 120 mm
    Versatile Cap, 120 mm, closed
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩0
    ₩0
    1 * 2 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 80 mm
    Versatile Cap, 80 mm, open, with adapter, 2×1/2" hose barbs and vent
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 80 mm
    Versatile Cap, 80 mm, open, with closed adapter
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩0
    ₩0
    1 * 2 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 03
    80 mm
    Versatile Cap, 80 mm, open, with adapter, 2×1/4" hose barbs and vent
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Adapters for versatile caps
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 80 mm
    Adapter for Versatile Cap, 3×1/4" hose barbs
    3 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 120 mm
    Adapter for Versatile Cap, 4×3/8" hose barbs
    4 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 120 mm
    Adapter, bioprocess adapter for Versatile Cap
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 80 mm
    Adapter, 2×3/8" hose barbs
    2 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 80 mm
    Adapter for Versatile Cap, 3×3/8"
    3 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 80 mm
    Adapter for Versatile Cap, 4×1/4"
    4 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 120 mm
    Adapter for Versatile Cap, 4×1/4" hose barbs
    4 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 80 mm
    Adapter for Versatile Cap, 2×1/4" hose barbs
    2 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 80 mm
    Adapter for Versatile Cap, 2×1/2" hose barbs and vent
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 80 mm
    Adapter for Versatile Cap, 2×1/4" hose barbs and vent
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 80 mm
    Adapter for Versatile Cap, 4×3/8"
    4 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 120 mm
    Adapter for Versatile Cap, 2×1/4" hose barbs
    2 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 120 mm
    Adapter for Versatile Cap, 2×3/8" hose barbs
    2 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 120 mm
    Adapter, closed, for Versatile Cap
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 120 mm
    Adapter for Versatile Cap, 3×1/4" hose barbs
    3 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    캡 크기
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • 120 mm
    Adapter for Versatile Cap, 3×3/8" hose barbs
    3 Quick connects
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Spigots for versatile caps
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • Smart Barb spigot, fitting 1/2" hose barb
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • Smart Barb spigot, fitting 3/4" hose barb
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • Smart Barb spigot, fitting 1/4" hose barb
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • Smart Barb spigot, fitting 3/8" hose barb
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • Smart Barb spigot, fitting 3/4" hose barb
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • Smart Barb spigot, fitting closed, 1-1/8"
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    Connection
    재고 여부
    Price
  • Carboy spigot, lever up/down
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩0
    ₩0
    1 * 2 items
       ₩0