Dichloromethane, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.8% stabilised
공급사: VWR Chemicals
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:75-09-2
:
화학식:CH₂Cl₂
MDL 번호:MFCD00000881
:84.93 g/mol
머크 색인:12,06140
끓는점:39,8 °C (1013 hPa)
용융점:–95 °C
밀도:1,322 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-838-9
UN:1593
ADR:6.1,III
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
:Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene) 20 ppm
보관 온도:Ambient
REACH:01-2119480404-41
:GHS08
사양 테스트 결과
- Assay (on anhydrous substance):Min. 99.8 %
- Acidity:Max. 0.0005 meq/g
- Evaporation residue:Max. 5 ppm
- Water:Max. 10 ppm
사양 테스트 결과
관련 정보
Frequently Bought Together