Acetone ≥99.5% ACS
공급사: VWR Chemicals
이 제품에 관하여
동의어: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- CAS Number:67-64-1
- 화학식:CH₃COCH₃
- MDL 번호:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- 머크 색인:13,00067
- 끓는점:56,2 °C (1013 hPa)
- 용융점:–95,4 °C
- 밀도:0,792 g/cm³ (20 °C)
- 인화점:<–20 °C (closed cup)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
3 Options Available Below
Product Details & Documents
동의어: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- CAS Number:67-64-1
- 화학식:CH₃COCH₃
- MDL 번호:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- 머크 색인:13,00067
- 끓는점:56,2 °C (1013 hPa)
- 용융점:–95,4 °C
- 밀도:0,792 g/cm³ (20 °C)
- 인화점:<–20 °C (closed cup)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색Specifications for Product Family
사양 테스트 결과
- Abs.@330 nm:<1
- Abs.@340 nm:≤0.1
- Abs.@350 nm:≤0.02
- Abs.@400 nm:≤0.01
- Aldehyde:≤0.002%
- Color (APHA):≤10
- Isopropyl Alcohol:≤0.05%
- Methanol:≤0.05%
- Purity:≥99.5%
- Residue After Evaporation:≤0.001%
- Solubility (50%, CO₂ free Water):Pass
- Substances Reducing Permanganate Test:Pass
- Titrable Acid:≤0.0003 meq/g
- Titrable Base:≤0.0006 meq/g
Product Family Options
제품 정보
- 포장 유형Pk재고 여부Price