Orders LinkContactUsLinkComponent
일회용 봉투
일회용 봉투
공급사:  VWR Collection
Certificates
일회용 봉투
일회용 봉투
12 Options Available Below
Product Details & Documents
피펫 팁, 일회용 페트리 디쉬, 샘플 튜브 같은 실험실 폐기물의 안전한 처리.
PP, 40 µm 두께, 투명, 'Biohazard' 문구 유무.
  • 최대 145°C의 내열성
  • 오토클레이브 가능
Product Family Options
Without 'Biohazard' printing
제품 정보
  • 용량
    길이×너비
    재고 여부
    Price
  • 129-0578
    Autoclavable bags, clear
    Autoclavable bags, clear
    2
    300×200 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 129-0579
    Autoclavable bags, clear
    Autoclavable bags, clear
    3
    400×250 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 129-0580
    Autoclavable bags, clear
    Autoclavable bags, clear
    12
    660×305 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 129-0582
    Autoclavable bags, clear
    Autoclavable bags, clear
    14
    610×420 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 129-0581
    Autoclavable bags, clear
    Autoclavable bags, clear
    16
    780×400 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 129-0583
    Autoclavable bags, clear
    Autoclavable bags, clear
    25
    770×550 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 129-0584
    Autoclavable bags, clear
    Autoclavable bags, clear
    32
    780×600 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 129-0585
    Autoclavable bags, clear
    Autoclavable bags, clear
    40
    1100×700 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 350 items
    1 * 350 items
  • 129-0586
    Autoclavable bags, clear
    Autoclavable bags, clear
    60
    1100×900 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
With 'Biohazard' printing
제품 정보
  • 용량
    길이×너비
    재고 여부
    Price
  • 129-0587
    Autoclavable bags, clear, with 'Biohazard' printing
    Autoclavable bags, clear, with 'Biohazard' printing
    12
    660×305 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 129-0588
    Autoclavable bags, clear, with 'Biohazard' printing
    Autoclavable bags, clear, with 'Biohazard' printing
    14
    610×420 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 129-0589
    Autoclavable bags, clear, with 'Biohazard' printing
    Autoclavable bags, clear, with 'Biohazard' printing
    32
    780×600 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items