수조, MX 온도 컨트롤러가 있는 폴리카보네이트
이 제품에 관하여
투명한 폴리카보네이트 수조는 시료를 계속 볼 수 있도록 하고, 사용자 친화적인 MX 온도 컨트롤러가 있는 스테인리스 스틸 수조에는 3개의 제어 버튼과 화면 프롬프트가 있습니다.
- 알람 또는 오류 아이콘과 영어 프롬프트 및 메뉴가 있는 대형 EasyView™ LCD 디스플레이
- 사용자 조정 가능한 고온 및 저온 한계점 또는 액체 레벨 경보
- 단일 속도 압력 펌프
- 통합 펌프 및 히터 코일 보호
- 단일 포인트 교정
최대 펌프 용량:
11,9 L/min, 120 mbar
* RT = 주변
편리한 슬라이드 제어를 위해 유량을 쉽게 조정할 수 있고, 탱크 바닥이 높아져 수조를 들어올리거나 배치할 때 손으로 안전하게 잡을 수 있으며 고르지 않은 표면에서도 안정적입니다.
내열성 및 내화학성 DuraTop™으로 제작된 컨트롤러 브리지를 쉽게 분리하여 탱크를 세척할 수 있습니다.
17 및 28 L 모델에는 냉각 코일용 뚜껑이 있는 배출구 및 구멍이 있어 주변 온도와 가까운 설정점에 적합합니다.
Certifications: 불연성 액체와 함께 사용하기 위해 DIN 12876-1 Class I 안전 요구 사항을 준수합니다.
Delivery information: 뚜껑과 함께 제공됩니다.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
투명한 폴리카보네이트 수조는 시료를 계속 볼 수 있도록 하고, 사용자 친화적인 MX 온도 컨트롤러가 있는 스테인리스 스틸 수조에는 3개의 제어 버튼과 화면 프롬프트가 있습니다.
- 알람 또는 오류 아이콘과 영어 프롬프트 및 메뉴가 있는 대형 EasyView™ LCD 디스플레이
- 사용자 조정 가능한 고온 및 저온 한계점 또는 액체 레벨 경보
- 단일 속도 압력 펌프
- 통합 펌프 및 히터 코일 보호
- 단일 포인트 교정
최대 펌프 용량:
11,9 L/min, 120 mbar
* RT = 주변
편리한 슬라이드 제어를 위해 유량을 쉽게 조정할 수 있고, 탱크 바닥이 높아져 수조를 들어올리거나 배치할 때 손으로 안전하게 잡을 수 있으며 고르지 않은 표면에서도 안정적입니다.
내열성 및 내화학성 DuraTop™으로 제작된 컨트롤러 브리지를 쉽게 분리하여 탱크를 세척할 수 있습니다.
17 및 28 L 모델에는 냉각 코일용 뚜껑이 있는 배출구 및 구멍이 있어 주변 온도와 가까운 설정점에 적합합니다.
Certifications: 불연성 액체와 함께 사용하기 위해 DIN 12876-1 Class I 안전 요구 사항을 준수합니다.
Delivery information: 뚜껑과 함께 제공됩니다.
Documents
Manual_110-509_VWR_Circulating_Baths_with_MX_Controller_Instruction_310811 Manual_110-509_VWR_DE_MX_Circulator_Operator_German_180911 Manual_110-509_VWR_ES_MX_Operator_Spanish_180911 Manual_110-509_VWR_FR_MX_Circulators_Operator_French_180911
Manual
VWR® for baths, thermostats and circulators
Product Literature
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 462-0207
- 462-0208
- Model:
- MX17P100
- MX28P100
- Capacity:
- 17 L
- 28 L
- Temperature range:
- RT* +10...85 °C
- RT* +10...85 °C
- Temperature stability:
- ±0,07 °C
- ±0,07 °C
- Heating capacity:
- 1,1 kW
- 1,1 kW
- Int. W×D×H:
- 305×105×203 mm
- 300×315×203 mm
- Ext. W×D×H:
- 345×353×441 mm
- 345×562×441 mm
사양
Product Family Options
제품 정보
- Type재고 여부Price
- 사양:
More
Specifications
Cat. No.462-0207ModelMX17P100Capacity17 LTemperature rangeRT* +10...85 °CTemperature stability±0,07 °CHeating capacity1,1 kWInt. W×D×H305×105×203 mmExt. W×D×H345×353×441 mm - 사양:
More
Specifications
Cat. No.462-0208ModelMX28P100Capacity28 LTemperature rangeRT* +10...85 °CTemperature stability±0,07 °CHeating capacity1,1 kWInt. W×D×H300×315×203 mmExt. W×D×H345×562×441 mm
Coiling coil
제품 정보
- 제품 번호For설명재고 여부Price
- Use with VWR baths, 462-0207, 462-0208, 462-0212, 462-0213 and 462-0214Cooling coilLog in 재고 확인1 * 1 items₩0
Spare lids
제품 정보
- 제품 번호설명For재고 여부Price
- Replacement lid for open bath systemsPolycarbonate baths with 8 litre capacityLog in 재고 확인1 * 1 items₩0
Accessories
제품 정보
- 제품 번호For tube Ø재고 여부Price
- Polycarbonate test tube rack, holds maximum of 24 tubes. 8 litre polycarbonate baths can accommodate 1 rack, 11 litre polycarbonate baths 2, and 14 litre polycarbonate baths 3 racksPolycarbonate test tube rack, holds maximum of 24 tubes. 8 litre polycarbonate baths can accommodate 1 rack, 11 litre polycarbonate baths 2, and 14 litre polycarbonate baths 3 racks462-029610 - 18 mmLog in 재고 확인1 * 1 items