Sulphuric acid 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
공급사: VWR Chemicals
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:7664-93-9
:
화학식:H₂SO₄
MDL 번호:MFCD00064589
:98.08 g/mol
끓는점:330 °C (1013 hPa)
밀도:1,01 g/cm³ (20 °C)
보관 온도:Ambient
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
REACH:01-2119458838-20
:GHS05
:GHS09
사양 테스트 결과
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0499 - 0.0501 mol/l
- NIST traceable:Confirmed