Orders LinkContactUsLinkComponent
메스 실린더
메스 실린더
메스 실린더
공급사:  VWR Collection
Certificates
메스 실린더
메스 실린더
7 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산 3.3 유리, 클래스 B, 낮은 형태.
  • 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
  • 주요 눈금에 링 마크가 있는 고대비 황색 눈금
DIN 12680
Certifications: DIN 12680