Orders LinkContactUsLinkComponent
정량 플라스크
정량 플라스크
정량 플라스크
Supplier:  VWR Collection
Certificates
정량 플라스크
정량 플라스크
11 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 호박색, Class A.
  • 흰색 PE 마개
  • 흰색 에나멜로 된 마크 및 표시
  • (TC, In)을 포함하도록 교정됨
DIN EN ISO 1042
주문 정보: 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.