Sodium dodecyl sulphate (SDS) 100 g/l in aqueous solution, Proteomics Grade
제품 번호 M111-100ML
공급사: VWR Chemicals
CAS 번호:
사양
- 포장 유형:Plastic bottle
- Pk:100 mL
- Seq:2440
사양
사양 테스트 결과
- Colour (APHA):5
- DNase:NONE
- Protease:NONE
- RNase:NONE
사양 테스트 결과
이 제품에 관하여
:
:288.38 g/mol
밀도:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
보관 온도:Ambient
EINECS:205-788-1
UN:1325
ADR:4.1,
:GHS05
:GHS06
CAS 번호:151-21-3
화학식:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL 번호:MFCD00036175