Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
−55...+300
(−55...+250 °C*/−55…+330 °C**), ±0,6; ±0,5* (5…65), 0,2 (−10…+200); 1,0 °C, 165×38×2,5 mm, 100 g
제품 번호 620-1806
공급사:   VWR Collection
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
제품 번호 620-1806
공급사:  VWR Collection
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
−55...+300
(−55...+250 °C*/−55…+330 °C**), ±0,6; ±0,5* (5…65), 0,2 (−10…+200); 1,0 °C, 165×38×2,5 mm, 100 g
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
HACCP - 위험 분석 및 중요 관리 포인트 - 온도계는 식품 연구소, 식품 가공, 식품 준비 및 양조용으로 설계되었습니다. 방수 구조로 실험실, 공장 및 세척 구역에서 사용할 수 있습니다.
적외선* 또는 접이식 스테인리스 스틸 프로브** (152mm).
W×D×H: 165×38×2,5 mm
Weight: 100 g
 : 일련번호가 있는 NIST Traceable® 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
사양
  • Range:
    −55...+300
    (−55...+250 °C*/−55…+330 °C**)
  • 해상도:
    0,2 (−10…+200); 1,0 °C
  • Weight:
    100 g
  • W×D×H:
    165×38×2,5 mm
  • Accuracy:
    ±0,6; ±0,5* (5…65)