날카로운 컨테이너 장치, 노란색
날카로운 물건 컨테이너 시스템은 오염된 바늘, 시린지 및 기타 날카로운 물건의 안전하고 효과적인 봉쇄 및 폐기를 위한 솔루션을 제공합니다.
- 쌓을 수 있음
- 구멍 방지
- 오토클레이브 가능
- 투명한 잠금 뚜껑
컨테이너는 쌓을 수 있고, 펑크 방지되며, 오토클레이브 및 소각로에 사용가능합니다. 투명 잠금 뚜껑과 바늘 제거 포트가 특징입니다. 구불구불한 경로 시스템은 손의 진입을 제한합니다.
날카로운 물건 컨테이너 시스템은 오염된 바늘, 시린지 및 기타 날카로운 물건의 안전하고 효과적인 봉쇄 및 폐기를 위한 솔루션을 제공합니다.
- 쌓을 수 있음
- 구멍 방지
- 오토클레이브 가능
- 투명한 잠금 뚜껑
컨테이너는 쌓을 수 있고, 펑크 방지되며, 오토클레이브 및 소각로에 사용가능합니다. 투명 잠금 뚜껑과 바늘 제거 포트가 특징입니다. 구불구불한 경로 시스템은 손의 진입을 제한합니다.
Product Family Options
- 설명용량W×D×H