바틀 탑 디스펜서, Zippette Pro
0 - 30 ml, ±0,3, <0,1
제품 번호 613-5281
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
가변 용량, 오토클레이브 가능
- 121°C에서 오토클레이브 가능한 내화학성 습식(wetted) 부품
- 스프링 장착 Zippette Pro는 프라이밍이 필요하지 않습니다
- 부드러운 작동과 쉬운 세척을 위해 쉽게 제거할 수 있는 PTFE 피스톤
- 안전 받침대 밸브를 사용하여 Zippette Pro를 끌수 있고 우발적인 전달을 방지하며 흘러내리지 않도록 합니다
- 투명 PP 슬리브로 보호되는 붕규산 유리 배럴은 쉽게 제거하고 세척할 수 있습니다.
사용하기 쉬운 가변 용량 바틀 탑 디스펜서로 정확한 분주를 할 수 있습니다. Zippette Pro의 용량은 0~30ml이며 두 가지 구성으로 사용할 수 있습니다. 간단한 수동 프라이밍 장치 또는 스프링(제공)이 장착되면 완전한 셀프 프라이밍 디스펜서로 변환됩니다.
전달 주둥이는 좁은 목 용기에 정확하게 분주하며, 흘러내림 방지 안전 밸브는 사용하지 않을 때 Zippette Pro가 누출되지 않도록 합니다.
: Zippette Pro에는 표준 30mm 넥 피팅이 있습니다. 3개의 보틀 넥 어댑터 (38, 40, 45mm), 스프링, 개별 교정 인증서 및 사용 설명서와 함께 제공됩니다.
사양
- 용량:0 - 30 ml
- Accuracy:±0,3
- Imprecision:<0,1