일회용 평량 보트
90×90×7 mm
제품 번호 611-2249
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
유연한 PS 보트는 매끄러운 표면으로 시료 손실을 최소화하면서 정확한 주입을 제공합니다.
- 바닥이 넓고 평평하여 넘어지지 않는 얕은 보트
- 온도 범위 –10 ~ 70°C(14 ~ 158°F)
- 마이크로파 수분 분석기와 함께 사용 가능
- 모두 FDA/식품 등급 준수
- 생물학적으로 불활성이며 묽거나 약한 산, 수용액, 알코올 및 염기에 내성
견고한 평량 보트는 고체 제품의 평량에 적합합니다.
사양
- W×D×H:90×90×7 mm