Mini blot, 3-D 쉐이커
Mini blot shaker, EU-plug
700-0245
Mini blot shaker는 로커와 쉐이커의 기능을 결합하여 깨지기 쉬운 젤과 블롯에 충분히 부드러우면서도 철저한 혼합을 제공하는 3차원 모션을 생성합니다.
- 부드럽고 효율적인 스테이닝을 위한 선회 작용
- 웨스턴 블롯 처리를 위한 최적의 강도 및 속도
- 인큐베이터나 콜드룸(cold room)에서 사용 가능
블롯 처리 및 스테이닝을 위해 설계된 쉐이커의 강도와 속도는 멤브레인 또는 젤이 건조되는 것을 방지하면서 최소량의 용액을 사용할 수 있도록 최적으로 설정됩니다. 소량의 시약을 사용하면 귀중한 프로브와 항체를 보존하는 데 도움이 됩니다.
: 미끄럼 방지 고무매트와 큰 블롯 상자 2개가 함께 제공됩니다. 8×10 및 10×10cm 젤의 블롯을 담기 위해 두가지 크기를 사용할 수 있습니다. 더 큰 상자는 VWR®의 모듈식 미니 수직 PAGE 장치의 젤을 수용합니다.
- 설명:Mini blot shaker, EU-plug
- Shaking motion:3-D
- Cat. No.:700-0245
- Speed:Fixed 20 min⁻¹
- Angle:5° (fixed)
- Model:Mini blot shaker
- W×D×H:240×171×150 mm
- Max. load:0,8 kg
- Platform W×D:200×165 mm
- Weight:0,88 kg
- Operating temperature:Ambient +4...65 °C