Orders LinkContactUsLinkComponent
눈금이 새겨진 실린더, Polypropylene
눈금이 새겨진 실린더, Polypropylene
눈금이 새겨진 실린더, Polypropylene
눈금이 새겨진 실린더, Polypropylene
단일 눈금이 새겨진 실린더의 '비습윤' 폴리프로펠린(PP) 플라스틱 표면은 오목한 메니스커스의 형성을 제거하고 판독을 더 쉽고 정확하게 합니다. 내화학성이 있으며, 121 °C (250 °F)에서 오토클레이브 가능합니다.
  • 단일 미터 눈금으로 가독성을 높였습니다.
  • 나팔 모양의 상단 테두리와 큰 주둥이는 붓기를 용이하게 합니다.
  • 팔각형 베이스가 기울어짐과 미끄러짐을 방지합니다.
Product Family Options
  • 용량
    Division
  • 10
    0,2
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩13,895
    ₩13,895
    1 * 1 items
       ₩13,895
  • 25
    0,5
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩14,269
    ₩14,269
    1 * 1 items
       ₩14,269
  • 50
    1
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩14,944
    ₩14,944
    1 * 1 items
       ₩14,944
  • 100
    1
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩18,874
    ₩18,874
    1 * 1 items
       ₩18,874
  • 250
    2
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩21,497
    ₩21,497
    1 * 1 items
       ₩21,497
  • 500
    5
    1 * 8 items
    1 * 8 items
  • 1000
    10
    1 * 6 items
    1 * 6 items