Orders LinkContactUsLinkComponent
슈커버, 유체 불침투성, VWR® Maximum, SF
슈커버, 유체 불침투성, VWR® Maximum, SF
슈커버, 유체 불침투성, VWR® Maximum, SF
공급사:  VWR Collection
Certificates
슈커버, 유체 불침투성, VWR® Maximum, SF
슈커버, 유체 불침투성, VWR® Maximum, SF
3 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® Maximum SF 슈커버는 전체 VWR® 의류 라인 중에서 가장 깨끗하고 내구성이 뛰어납니다. 스펀본드 폴리프로필렌 원단(SPP)으로 제작되고 통기성 폴리에틸렌 필름으로 코팅된 의복은 장벽 보호, 청결 및 편안함 특성을 최적화하도록 설계되었습니다.
  • 미끄럼 및 정전기 방지
  • 유체 및 미립자 불침투성, 물을 밀어내는 밀봉된 이음새
  • 최대 견인력을 보장하는 우수한 마찰 계수
  • 젖고 매끄러운 표면에서 최대 미끄럼 방지
엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 로트를 관리하고 검증하였습니다.
*모든 사이즈에 맞는 단일 크기
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 113-1185
  • 113-1186
  • 113-1184
  • Garment application:
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    신발 사이즈
    길이
    재고 여부
    Price
  • Black
    XXL
    470 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 PAIR
    1 * 100 PAIR
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1185
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • White
    U*
    381 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 PAIR
    1 * 100 PAIR
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1186
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • Blue
    XL
    419 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 PAIR
    1 * 100 PAIR
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1184
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory