Orders LinkContactUsLinkComponent
슈커버, 미끄럼방지, VWR® Advanced, SF
슈커버, 미끄럼방지, VWR® Advanced, SF
슈커버, 미끄럼방지, VWR® Advanced, SF
Supplier:  VWR Collection
Certificates
슈커버, 미끄럼방지, VWR® Advanced, SF
슈커버, 미끄럼방지, VWR® Advanced, SF
8 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® Advanced SF 슈커버는 통기성 폴리에틸렌 필름으로 코팅된 스펀본드 폴리플필렌 패브릭 (SPP)으로 제조됩니다.
  • 우수한 견인력을 제공하는 높은 마찰 계수
  • 방수
  • 통기성이 좋은 튼튼한 원단
  • 중요한 유체 및 미립자 장벽
  • 미립자 배출: 레벨 II Helmke 드럼 분류
  • 부드럽고 천같은 원단
엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 로트를 관리하고 검증하였습니다.
길이: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 470 mm (XXL).
*모든 사이즈에 맞는 단일 크기.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 113-1377
  • 113-1382
  • VWRU414004-498
  • 113-1378
  • 113-1383
  • VWRU414004-499
  • 113-1384
  • VWRU414004-500
  • Garment application:
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • 설명
    Colour
    신발 사이즈
    Availability
    Price
  • Static dissipative
    Blue
    U*
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 300 items
    1 * 300 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1377
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • Standard
    Blue
    U*
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 300 items
    1 * 300 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1382
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • Standard
    Blue
    U*
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 300 items
    1 * 300 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-498
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • Static dissipative
    Blue
    XL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 300 items
    1 * 300 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1378
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • Standard
    Blue
    XL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 300 items
    1 * 300 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1383
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • Standard
    Blue
    XL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 9.000 items
    1 * 9.000 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-499
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • Standard
    Blue
    XXL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 300 items
    1 * 300 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1384
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • Standard
    Blue
    XXL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 300 items
    1 * 300 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-500
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory