클린룸 작업복, VWR® Basic, SMS
공급사: VWR Collection
이 제품에 관하여
이 클린룸 작업복은 라텍스가 없는 다층 스펀 본드 - 멜트블로운 - 스펀 본드(SMS) 원단으로 제조되어 부드럽고 편안하며 통기성을 유지하면서 높은 인장 강도를 제공합니다.
- 테이퍼 칼라, 슬리브, 지퍼 잠금, 신축성 있는 소매
- 유체 및 미립자 차단
- 가벼운 내화학성
13 Options Available Below
Product Details & Documents
이 클린룸 작업복은 라텍스가 없는 다층 스펀 본드 - 멜트블로운 - 스펀 본드(SMS) 원단으로 제조되어 부드럽고 편안하며 통기성을 유지하면서 높은 인장 강도를 제공합니다.
- 테이퍼 칼라, 슬리브, 지퍼 잠금, 신축성 있는 소매
- 유체 및 미립자 차단
- 가벼운 내화학성
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 113-1097
- 113-1098
- 113-1099
- 113-1101
- 113-1102
- 113-1103
- 113-1090
- 113-1091
- 113-1092
- 113-1093
- 113-1094
- 113-1095
- 113-1096
- Garment application:
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
사양
Product Family Options
제품 정보
- Colour의류 사이즈재고 여부Price
- 113-1097Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1097Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1098Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1098Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1099Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1099Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1101Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1101Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1102Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1102Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1103Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1103Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1090Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1090Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1091Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1091Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1092Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1092Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1093Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1093Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1094Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1094Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1095Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1095Garment applicationCleanroom|Laboratory - 113-1096Without hood사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1096Garment applicationCleanroom|Laboratory