Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 블록 중량추, Class M1
VWR®, 블록 중량추, Class M1
공급사:   VWR Collection
VWR®, 블록 중량추, Class M1
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 블록 중량추, Class M1
VWR®, 블록 중량추, Class M1
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Rectangular weights made from cast iron (density 7,2 g/cm³).
  • Indelible unique identification number guarantees traceability
Colour: Grey.
Conforms to OILM, COFRAC accredited
Certifications: Conforms to OIML, COFRAC accredited.
포장: Block weights are supplied with cardboard packaging to protect the weights during transportation.
Product Family Options
제품 정보
  • Weight
    Tolerance
    Type
    재고 여부
    Price
  • 5 kg
    250
    인증서 없음
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 kg
    500
    인증서 없음
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 kg
    1000
    인증서 없음
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 kg
    2500
    인증서 없음
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 kg
    250
    인증서 포함
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 kg
    500
    인증서 포함
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 kg
    1000
    인증서 포함
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 kg
    2500
    인증서 포함