Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Calibration Weights, Class E2
VWR®, Calibration Weights, Class E2
공급사:   VWR Collection
VWR®, Calibration Weights, Class E2
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Calibration Weights, Class E2
VWR®, Calibration Weights, Class E2
60 Options Available Below
Product Details & Documents
Weights made from solid, anti-magnetic, polished stainless steel.
  • Wire weights up to 500 mg in cobalt alloy
  • Identification number guarantees traceability for weights from 1g upwards
  • Laser engraving improves legibility of markings
  • Available with or without COFRAC certificate
Suitable for high resolution electronic balances.
Certifications: Conform to OIML R111 recommendations.
Ordering information: All weights from 1 mg to 20 kg are available with or without COFRAC certificate - please visit website or contact your local Avantor sales office. A range of weight sets are also available - please search for product 'Calibration weight sets, Class E2'.
Packaging: Plastic cases have a vacuum sealed protective film to ensure that the case and calibration weight are protected during transportation.
Product Family Options
E2 weights in plastic cases with COFRAC certificate
제품 정보
  • Weight
    Tolerance
    재고 여부
    Price
  • 1 mg
    0,006
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 mg
    0,006
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 mg
    0,006
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 mg
    0,008
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 mg
    0,010
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 mg
    0,012
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 100 mg
    0,016
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 200 mg
    0,020
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 500 mg
    0,025
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1 g
    0,03
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 g
    0,04
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 g
    0,05
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 g
    0,06
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 g
    0,08
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 g
    0,10
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 100 g
    0,16
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 200 g
    0,30
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 500 g
    0,75
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1 kg
    1,6
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 kg
    3,0
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 kg
    7,5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 kg
    16,0
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 kg
    30,0
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
E2 weights in wooden boxes with COFRAC certificate
제품 정보
  • Weight
    Tolerance
    재고 여부
    Price
  • 500 g
    0,75
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1 kg
    1,6
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 kg
    3
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 kg
    7,5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 kg
    16
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 kg
    30
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 kg
    50
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
E2 weights in plastic cases without certificate
제품 정보
  • Weight
    Tolerance
    재고 여부
    Price
  • 1 mg
    0,006
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 mg
    0,006
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 mg
    0,006
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 mg
    0,008
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 mg
    0,010
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 mg
    0,012
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 100 mg
    0,016
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 200 mg
    0,020
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 500 mg
    0,025
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1 g
    0,03
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 g
    0,04
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 g
    0,05
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 g
    0,06
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 g
    0,08
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 g
    0,10
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 100 g
    0,16
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 200 g
    0,30
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 500 g
    0,75
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1 kg
    1,6
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 kg
    3,0
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 kg
    7,5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 kg
    16,0
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 kg
    30,0
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
E2 weights in wooden boxes without certificate
제품 정보
  • Weight
    Tolerance
    재고 여부
    Price
  • 500 g
    0,75
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1 kg
    1,6
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 kg
    3
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 kg
    7,5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 kg
    16
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 kg
    30
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 kg
    50