VWR® VP 820, 다이아프램 진공 펌프
EU-플러그 포함 VP 820
Catalog # 181-0071
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
광범위한 실험실 어플리케이션을위한 듀얼 헤드 건식 다이아프램 펌프. 미디어에 영향을 주지 않고 펌핑, 압축 및 배출됩니다. 즉, 미디어가 오염되지 않습니다. 이 펌프에는 특허받은 장력 최적화 기능을 갖춘 다이아프램이 포함되어있어 펌프의 크기를 줄이고 다이아프램의 수명을 연장시킵니다.
- 100 % 오일 프리 펌핑으로 펌핑 및 배출시 미디어가 오염되지 않습니다
- 중성 내지 약간 활성적인 가스 및 증기
- 유지 보수가 불필요, 조용한 작동
* 대기압에서의 유량
: 열 스위치가 있는 다이아프램 펌프, 메인 퓨즈, 플러그가있는 연결 케이블 및 내부 직경이 9 mm인 호스용 호스 커넥터가 포함되어 있습니다.
Specifications
- 모델:EU-플러그 포함 VP 820
- Cat. No.:181-0071
- Final vacuum (abs.):8 mbar
- Flow rate:20*
- Working overpressure (bar):1,0
- Final pressure (abs.):8 mbar
- Protection class:IP 44
- Model:VP 820
- W×D×H:110×304×204 mm
- Weight:9,3 kg