VWR®, 디지털 타이머, 채널 1개
디지털 타이머, 채널 1개, White, ±0,01% (3 s), 67×70
제품 번호 609-0128
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
메모리 및 교정 인증서가 있는 단일 채널 전자 타이머.
- LCD 디스플레이
- 최대 99 분 59 초 동안 카운트 다운
- 마지막 설정 메모리
- 장착 옵션: 벤치에 평평하게 놓고, 세로로 볼 수있는 플립 오픈 스탠드, 실험실 코트에 부착하기위한 포켓 클립, 금속 표면 부착을위한 마그네틱 후면
Resolution: 0,1
: NIST에 추적 가능한 교정의 장비에 대해 독점적으로 3 중 인증/등록된 ISO/IEC 17025 : 2005, A2LA 인증 실험실 (Cert #2448.01)에서 테스트되고 교정됨.
: 클립, 스탠드, 자석 부속품, 교정 인증서 및 AAA 배터리 1 개가 제공됩니다.
사양
- Colour:White
- 설명:디지털 타이머, 채널 1개
- Accuracy:±0,01% (3 s)
- W×H:67×70