Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, 방수/충격 방지 온도계
−50…+300 °C, ±1,0, 0,1 (–19,9…+199,9); 1,0 °C, 44,5 mm, Ø 44,5 mm, 57 g
  620-2017
VWR® Traceable®, 방수/충격 방지 온도계
  620-2017
VWR® Traceable®, 방수/충격 방지 온도계
VWR® Traceable®, 방수/충격 방지 온도계
−50…+300 °C, ±1,0, 0,1 (–19,9…+199,9); 1,0 °C, 44,5 mm, Ø 44,5 mm, 57 g
1 * 1 items
습한 지역용 온도계는 냉동고, 워터 배스, 실외 탱크, 인큐베이터 및 냉장고의 액체, 공기/가스 또는 반고체를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 버튼을 누르면 메모리는 최고 및 최저 온도 판독 값을 불러옵니다. 판독값은 매초마다 업데이트 됩니다. 이 장치는 최대 1,5미터의 낙하 테스트에서 충격을 받지 않도록 설계되었습니다.
  • 방수 LCD
  • 모든 현장 적용을 위한 충격 방지
  • 읽기 쉽고, 큰 숫자를 한눈에 읽을 수 있습니다
3 m 케이블 포함 스테인리스 강 프로브 (Lר: 127×3,6 mm).
 : NIST 추적 가능. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
 : 모든 표면에 부착할 수있는 프로브, 케이블, 흡입 컵, 자석 스트립, VELCRO®, Traceable® 교정 인증서 및 1,5 볼트 배터리와 함께 제공됩니다.
  • 직경:
    44,5 mm
  • Range:
    −50…+300 °C
  • 해상도:
    0,1 (–19,9…+199,9); 1,0 °C
  • Weight:
    57 g
  • Seq:
    03
  • W×D×H:
    Ø 44,5 mm
  • Accuracy:
    ±1,0