VWR® Traceable®, 정밀한 디지털 온도계
−50…+150 °C, ±0,05, 0,001 °C, 89×32×140 mm, 227 g
제품 번호 620-2000
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
이 온도계는 24시간 동안 시간당 최대 50개의 온도 값을 기록할 수 있습니다. 멤브레인 키는 거친 핸들링을 위한 물튀김 방지 디자인이 적용되어있습니다.
- 초당 3회 업데이트 되는 고속 반응 프로브
- 최소/최대 판독값을 불러오는 메모리 키
- 'HOLD' 정지 기능
1,7 m 케이블이 있는 스테인리스 스틸 프로브(Ø×L: 3,2×160 mm).
W×D×H: 89×32×140 mm
Weight: 227 g
Traceability to NIST and from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. Conformity to International Temperature Standard, ITS-90.
Certifications: NIST로 추적가능성 및 A2LA가 인가한 ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001 교정 실험실의 추적성. ITS-90 준수.
Delivery information: PVC 보호 케이스, Traceable® 교정 인증서, 9 볼트 배터리 및 프로브가 함께 제공됩니다.
Documents
사양
- Range:−50…+150 °C
- 해상도:0,001 °C
- Weight:227 g
- W×D×H:89×32×140 mm
- Accuracy:±0,05
Accessories
제품 정보
- 제품 번호Range직경×길이재고 여부Price
- Replacement probe with USB connection