Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, 광범위한 디지털 온도계
VWR® Traceable®, 광범위한 디지털 온도계
−50…+700 °C, ±1,0, 0,1 (–200…+640); 1,0 °C, 70×32×178 mm, 184 g
제품 번호 620-2004
공급사:   VWR Collection
VWR® Traceable®, 광범위한 디지털 온도계
제품 번호 620-2004
공급사:  VWR Collection
VWR® Traceable®, 광범위한 디지털 온도계
VWR® Traceable®, 광범위한 디지털 온도계
−50…+700 °C, ±1,0, 0,1 (–200…+640); 1,0 °C, 70×32×178 mm, 184 g
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
품질 관리, 일상적인 모니터링, 큐벳, 가스 시스템, 시약, 화학 용액, 토양, 수조, 오븐, 인큐베이터, 석유 제품, 식품 및 폐수의 온도 측정용. 인스턴트 메모리 키는 모든 시간 동안 최소 및 최대 판독 값을 불러옵니다. J 형, K 형 또는 T 형 프로브용 스테인리스 스틸 K 형 서모커플(thermocouple) 프로브.
  • 컴퓨터 출력으로 온도계를 컴퓨터 또는 데이터 로거에 연결하여 판독 값을 캡처하고 저장할 수 있습니다
  • 대형 백라이트 LCD 디스플레이: 어두운 곳에서도 값을 읽을 수 있습니다
  • 카운트 업 타이머는 온도를 측정하고 최소/최대 메모리를 기록하는 동안 상대 시간을 측정합니다
참조: 값은 포함된 스테인리스강 프로브에 유효합니다. 온도계는 별도로 주문해야하는 적합한 프로브를 사용하여 –200 ~ +1370 °C의 온도를 측정할 수 있습니다.
Certifications: NIST로 추적 가능하며 국제 온도 표준 ITS-90을 준수합니다. IISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
납품 정보: 프로브, 9 V 배터리 및 Traceable® 교정 인증서와 함께 제공됩니다.
사양
  • Range:
    −50…+700 °C
  • 해상도:
    0,1 (–200…+640); 1,0 °C
  • Weight:
    184 g
  • W×D×H:
    70×32×178 mm
  • Accuracy:
    ±1,0