Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 매끄러운 끝의 스터러 블레이드
VWR®, 매끄러운 끝의 스터러 블레이드
공급사:   VWR Collection
VWR®, 매끄러운 끝의 스터러 블레이드
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 매끄러운 끝의 스터러 블레이드
VWR®, 매끄러운 끝의 스터러 블레이드
5 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE. 블레이드는 PTFE 스터링 샤프트에 맞습니다. 구멍 Ø 6,5 mm, 두께 3,2 mm. 불활성 및 스크레치 없음. 매끄러운 표면은 오염을 방지하고 청소를 더 쉽게 만듭니다.
  • 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280°C)에서 사용하기에 적합
Product Family Options
제품 정보
  • Type
    너비
    높이
    재고 여부
    Price
  • Stirrer blade, plain ends
    65 mm
    25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Stirrer blade, plain ends
    75 mm
    25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Stirrer blade, plain ends
    105 mm
    25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Stirrer blade, plain ends
    125 mm
    25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Stirrer blade, plain ends
    150 mm
    25 mm