VWR® VMS-A, 마그네틱 핫플레이트 스터러
VMS-A magnetic hotplate stirrer with stainless steel plate, EU-plug
Catalog # 442-0185
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Stirrer with stainless steel plate and a maximum stirring capacity of 10 L.
- 고정 안전 회로(400°C)
- 소프트 스타트 스터링 모터
: DIN EN 60529에 따른 IP 보호 등급 : IP 21
Specifications
- 설명:VMS-A magnetic hotplate stirrer with stainless steel plate, EU-plug
- Plate material:Stainless steel
- Cat. No.:442-0185
- Model:VMS-A
- Speed range:100 - 2000 min⁻¹
- Power input/output:15/2 W
- W×D×H:168×220×105 mm
- Temperature range:Ambient…320 °C
- Plate dimensions:Ø 125 mm
- Heat output:400 W
- Max. stirring capacity H₂O:10 L
- Weight:2,4 kg