Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 멀티튜브 볼텍서(vortexer)
VWR®, 멀티튜브 볼텍서(vortexer)
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 멀티튜브 볼텍서(vortexer)
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 멀티튜브 볼텍서(vortexer)
2 Options Available Below
Product Details & Documents
여러 테스트 튜브, 테스트 튜브 랙, 바이알 또는 실린더를 수용하도록 설계되었습니다. 볼텍싱 작용은 바닥이 정해진 궤도에서 자유롭게 움직이는 동안 용기의 상단을 제자리에 고정시키면서 발생합니다. 2 개의 스테인리스 스틸 포스트가 조용하고 달가닥거리지 않는 믹싱을 위해 지지 플레이트를 제자리에 단단히 고정시킵니다. 손잡이를 풀고 지지판을 위아래로 움직여서 지지판을 쉽게 조정할 수 있습니다. 더 큰 포스트 상단 주위의 원형 홈을 사용하면 지지판을 트레이에서 떨어뜨릴 수 있어 샘플을 쉽게 제거할 수 있습니다. 흡착 컵 받침은 움직임을 약화시키고 장치가 작업대를 따라 움직이지 않도록합니다. 부식 방지 페인트의 스테인리스강으로 제작되었습니다. 밀봉된 볼 베어링이 있는 강력한 영구 자석 모터를 갖추고 있습니다. 모터는 연속 사용용입니다.
  • 한 번에 많은 튜브를 혼합하는데 적합함
  • 표준 볼텍서보다 더 큰 볼륨 처리
  • 아날로그 및 디지털 모델 구매 가능
아날로그 볼텍서(444-7063)는 간단한 반복 절차를위한 자동 타이머와 편리한 각도의 전면 패널로 속도를 조절할 수 있습니다.
Digital vortexer (444-7061) features a microprocessor controller for digital programming of both speed and time and a pulse feature for difficult mixing applications. Ideal for applications that require accuracy and repeatability. Digital readouts of both speed and time are easily viewed from the easy to read LED display.
Timer can be programmed or can be run in continuous mode. Versatile pulsing feature stops and starts the unit in pre-determined increments to add further agitation to mixing process. Pulsing program can be set from 1 second on/off up to 59 seconds on/off, allowing for a wide variety of pulsing combinations. The operator can set the pulsing features to run for 1 to 59 seconds and have a delay of 59 seconds, then the cycle repeats. Pulsing can be used in both timed and continuous mode.
Delivery information: Supplied with one 50×12 mm blue test tube rack (444-7066). Additional colour coded foam test tube racks, post extension kit and replacement tray pad set are sold separately. Each unit is supplied complete with three plugs: EU, UK and CH for use throughout Europe.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-7063
  • 444-7061
  • Model:
  • 아날로그
  • 디지털
  • Orbit:
  • 3,6 mm
  • 3,6 mm
  • Speed:
  • 1200 - 2400 min⁻¹
  • 500 - 2500 min⁻¹
  • W×D×H:
  • 384×241×406 mm
  • 384×241×406 mm
  • Weight:
  • 18,6 kg
  • 18,6 kg
  • Timer:
  • 0 - 1 min
  • 1 - 9999 min
  • Motor:
  • 100 W
  • 100 W
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • 설명
    Availability
    Price
  • 멀티 튜브 볼텍스 쉐이커, 아날로그
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-7063
    Model
    아날로그
    Orbit
    3,6 mm
    Speed
    1200 - 2400 min⁻¹
    W×D×H
    384×241×406 mm
    Weight
    18,6 kg
    Timer
    0 - 1 min
    Motor
    100 W
  • 멀티 튜브 볼텍스 쉐이커, 디지털
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-7061
    Model
    디지털
    Orbit
    3,6 mm
    Speed
    500 - 2500 min⁻¹
    W×D×H
    384×241×406 mm
    Weight
    18,6 kg
    Timer
    1 - 9999 min
    Motor
    100 W
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 444-7068
    홀더, 폼 러버(foam rubber), 튜브용 50×16 mm, 초록색
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 444-7091
    홀더, 폼 러버(foam rubber), 튜브용 28×25 mm, 흰색
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 444-7092
    홀더, 폼 러버(foam rubber), 코니컬 튜브용 15×50 ml, 빨간색
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 444-7062
    포스트 확장 키트, 150 mm
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 444-7065
    홀더, 폼 러버(foam rubber), 튜브용 50 × 10 mm, 회색
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 444-7066
    홀더, 폼 러버(foam rubber), 튜브용 50 × 12 mm, 파란색
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 444-7067
    홀더, 폼 러버(foam rubber), 튜브용 50×13 mm, 노란색