Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® lab dancer, 볼텍스 믹서
VWR® lab dancer, 볼텍스 믹서
Vortex mixer, lab dancer, EU/UK-plug
제품 번호 444-0004
공급사:   VWR Collection
VWR® lab dancer, 볼텍스 믹서
제품 번호 444-0004
공급사:  VWR Collection
VWR® lab dancer, 볼텍스 믹서
VWR® lab dancer, 볼텍스 믹서
Vortex mixer, lab dancer, EU/UK-plug
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
직경 30mm이하의 작은 단일 용기 (예: 시험관, 테스트 튜브, 원심분리기 및 마이크로튜브)에 적합한 볼텍스 믹서. 상부 케이싱은 PP이고 시험관 표면은 TPU-플라스틱으로 만들어집니다; 바닥 부분은 코팅된 아연 다이캐스팅으로 만들어집니다.
  • 소형, 컴팩트한 디자인 및 신뢰성
  • 탁월한 혼합 작용
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certifications: 증명: DIN EN 60529에 따른 IP 보호 등급: IP 40
납품 정보: 12 V 파워 포장 세트와 함께 제공됩니다.
사양
  • 설명:
    Vortex mixer, lab dancer, EU/UK-plug
  • Shaking motion:
    Orbital
  • Cat. No.:
    444-0004
  • Max. capacity:
    50 ml
  • Motor input/output:
    1,2/0,8 W
  • Orbit:
    4,5 mm
  • Speed range:
    2800 min⁻¹ fixed
  • Model:
    lab dancer
  • Ø×H:
    100×70 mm
  • Weight:
    0,55 kg