Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 튜브 로테이터
VWR®, 튜브 로테이터
VWR 로테이터, EU-플러그
제품 번호 444-0500
공급사:   VWR Collection
VWR®, 튜브 로테이터
제품 번호 444-0500
공급사:  VWR Collection
VWR®, 튜브 로테이터
VWR®, 튜브 로테이터
VWR 로테이터, EU-플러그
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
독특한 회전 장치 디자인으로 이 장치는 생화학, 분자 생물학 및 조직화학의 광범위한 믹싱 용도에 적합합니다. 로티세리 조립체는 수직, 수평 또는 그 외의 위치에서 튜브를 혼합할 수 있게하므로, 하이브리드화와 같은 용도를 위해 수평 위치에서의 부드러운 혼합이 가능합니다. 또한 수직으로 위치한 튜브를 사용한 회전은 혈액 튜브에서 샘플을 혼합하기에 적합한 텀블링 모션을 생성합니다. 로티세리의 두 반쪽은 서로 독립적으로 조정되어 다목적으로 활용될 수 있고 혼합을 최적화 할 수 있습니다.
  • 간단한 플레이트 회전으로 조정 가능한 혼합 각도 변경-공구 필요 없음
  • 콜드룸 또는 인큐베이터 내 4 ~ 65 ° C에서 사용 가능
  • 다양한 튜브 크기에 사용할 수 있는 로티세리 어셈블리
  • 세척이 용이한 몰드 하우징 및 로티세리 플레이트
  • 손쉬운 기동 및 운반을 위한 작은 공간을 갖춘 경량 장치
납품 정보: 튜브 로테이터에는 36 × 1,5/2,0ml의 마이크로 튜브용 로티 세리 어셈블리가 제공됩니다; 다른 로티세리는 별도로 주문해야합니다.
사양
  • 설명:
    VWR 로테이터, EU-플러그
  • Seq:
    01
  • Shaking motion:
    ??
  • Cat. No.:
    444-0500
  • Speed:
    20 min⁻¹ (fixed)
  • Angle:
    수평에서 수직으로 자유롭게 조절 가능한 플레이트
  • Capacity:
    36 × 1,5/2,0 ml 튜브 또는 10 × 10/15 ml 및 16 × 5/7 ml 튜브 또는 6 × 50 ml 튜브
  • Model:
    튜브 로테이터
  • W×D×H:
    239×127×153 mm
  • Max. load:
    0,8 kg
  • Weight:
    2 kg
  • Operating temperature:
    4...65 °C
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 36×1,5/2,0 ml 튜브용 예비 로티세리(rotisserie) 어셈블리
    36×1,5/2,0 ml 튜브용 예비 로티세리(rotisserie) 어셈블리
    444-0503
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 10×10/15 및 16×5/7 ml 튜브용 로티세리(rotisserie) 어셈블리
    10×10/15 및 16×5/7 ml 튜브용 로티세리(rotisserie) 어셈블리
    444-0504
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 6×50 ml 튜브용 로티세리(rotisserie) 어셈블리
    6×50 ml 튜브용 로티세리(rotisserie) 어셈블리
    444-0505