Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Mini nuating, 3-D 믹서
VWR®, Mini nuating, 3-D 믹서
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Mini nuating, 3-D 믹서
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Mini nuating, 3-D 믹서
2 Options Available Below
Product Details & Documents
오비탈 쉐이커와 로커(rocker)의 작용을 결합하여 거품없이 부드러우면서 철저한 혼합을 제공하는 3 차원 모션을 생성하는 mini nutating mixer. 혈액 및 원심분리 튜브에서 시료를 혼합하는데 적합합니다. 속도 및 경사각이 고정되어 혈액 및 원심분리 튜브에서 시료를 혼합 및 재현탁하기위한 최적의 조건을 제공합니다.
  • 부드러운 움직임은 깨지기 쉬운 조직을 그대로 유지합니다
  • 인큐베이터 또는 콜드룸의 4 ~ 65 ° C (85 % 상대 습도, 비 응축)에서 사용 가능
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: DIN EN 60529에 따른 IP 보호 등급: IP 54
Delivery information: 보조 고무 매트와 함께 제공됩니다.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-0148
  • 444-0149
  • Model:
  • Mini nuating mixer
  • Mini nuating mixer
  • Shaking motion:
  • 3?? ??
  • 3?? ??
  • Speed:
  • 20 min⁻¹
  • 20 min⁻¹
  • Angle:
  • 20° 고정
  • 20° 고정
  • W×D×H:
  • 248×172×152 mm
  • 248×172×152 mm
  • Platform W×D:
  • 248×172 mm
  • 248×172 mm
  • Weight:
  • 1 kg
  • 1 kg
  • Max. load:
  • 0,8 kg
  • 0,8 kg
  • Input power:
  • 3,6 W
  • 3,6 W
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • 설명
    Availability
    Price
  • Mini nutating mixer, EU 플러그
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0148
    Model
    Mini nuating mixer
    Shaking motion
    3?? ??
    Speed
    20 min⁻¹
    Angle
    20° 고정
    W×D×H
    248×172×152 mm
    Platform W×D
    248×172 mm
    Weight
    1 kg
    Max. load
    0,8 kg
    Input power
    3,6 W
  • Mini nutating mixer, UK 플러그
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0149
    Model
    Mini nuating mixer
    Shaking motion
    3?? ??
    Speed
    20 min⁻¹
    Angle
    20° 고정
    W×D×H
    248×172×152 mm
    Platform W×D
    248×172 mm
    Weight
    1 kg
    Max. load
    0,8 kg
    Input power
    3,6 W