Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마이크로플레이트 쉐이커, 고속
VWR®, 마이크로플레이트 쉐이커, 고속
   Sustainable Options Available
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 마이크로플레이트 쉐이커, 고속
Supplier:  VWR Collection
   Sustainable Options Available
Certificates
VWR®, 마이크로플레이트 쉐이커, 고속
2 Options Available Below
Product Details & Documents
분자 생물학 어플리케이션, 기계적 및 화학적 세포 용해, 조직 샘플 혼합, 세포 유전 현탁액 혼합 및 세포 현탁액 볼텍싱에 적합합니다. 쉐이커는 또한 양극성 점성 유체의 유화 및 소 직경 튜브의 유체 혼합에 적합합니다. 정기 또는 연속 모드에서 마이크로 플레이트를 흔들거나 볼텍스하도록 특별히 설계되었습니다. 쉐이커는 1 초에서 160 시간까지 프로그래밍 가능한 정기 모드를 제공합니다. 전면 패널의 위/아래 화살표를 사용하여 속도와 시간을 쉽게 조정할 수 있습니다.
  • 스태킹없이 최대 6 개의 마이크로 플레이트, 스태킹으로는 최대 48 개의 마이크로 플레이트를 수용할 수 있습니다 (가로 6 개, 세로 8 개). 최대 127 mm 높이의 용기에 사용 가능
  • 프로그래밍 가능한 디지털 속도 컨트롤 및 타이머
  • 혼합 작용을 향상시키는 프로그래밍 가능한 펄스 기능
  • 인큐베이터 또는 저온실에서 4 ~ 40 ° C에서 사용 가능
  • RS232 인터페이스
279×311mm 트레이 조립품에는 폼 패드가 포함되어 있으며 최대 48개의 96 웰 마이크로플레이트를 사용할 수 있습니다. 트레이 조립 높이는 3,2mm에서 최대 127mm까지 조절할 수 있으며 딥웰 (deep-well) 마이크로 플레이트를 포함한 대부분의 마이크로 플레이트를 수용합니다. 마이크로 플레이트는 최대 6 개의 플레이트까지 쌓을 수 있으며 최대 높이는 127mm입니다. 장치의 12 개의 suction cup 바닥과 무게로 인해 쉐이커가 실험실 벤치에서 움직이지 않습니다. 펄스 기능을 통해 사용자는 다양한 간격으로 장치가 정지하고 시작하도록 프로그래밍 할 수 있습니다. 반복적인 정지 및 시작은 고점도 액체 또는 양극성 액체의 유화와 같은 어려운 혼합 어플리케이션에 적합합니다.
Ordering information: 탑 플레이트 및 트레이 패드 세트와 함께 제공됩니다. 트레이 패드 세트와 교체용 탑 플레이트는 별도로 제공됩니다. 각 장치에는 3 개의 플러그가 제공됩니다. 유럽 전역에서 사용하기위한 EU, UK 및 CH.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-7016
  • VWRU14216-214
  • Model:
  • 마이크로플레이트 쉐이커, 고속
  • 마이크로플레이트 쉐이커, 고속
  • Speed:
  • 1분 이내 600~2500 min⁻¹ 프로그래밍 가능-1 증가량
  • 1분 이내 600~2500 min⁻¹ 프로그래밍 가능-1 증가량
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Speed accuracy:
  • ±2 %
  • ±2 %
  • Orbit:
  • 3,6 mm
  • 3,6 mm
  • Max. load:
  • 3,2 kg
  • 3,2 kg
  • Power:
  • 120 W
  • 120 W
  • Weight:
  • 22 kg
  • 22 kg
  • W×D×H:
  • 305×394×325 mm
  • 305×394×325 mm
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • 설명
    Availability
    Price
  • 고속 마이크로플레이트 쉐이커
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-7016
    Model
    마이크로플레이트 쉐이커, 고속
    Speed
    1분 이내 600~2500 min⁻¹ 프로그래밍 가능-1 증가량
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
    Speed accuracy
    ±2 %
    Orbit
    3,6 mm
    Max. load
    3,2 kg
    Power
    120 W
    Weight
    22 kg
    W×D×H
    305×394×325 mm
      Waste Reducing
  • 고속 마이크로플레이트 쉐이커
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU14216-214
    Model
    마이크로플레이트 쉐이커, 고속
    Speed
    1분 이내 600~2500 min⁻¹ 프로그래밍 가능-1 증가량
    Environmentally Preferable
    Speed accuracy
    ±2 %
    Orbit
    3,6 mm
    Max. load
    3,2 kg
    Power
    120 W
    Weight
    22 kg
    W×D×H
    305×394×325 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 444-0201
    교체용 트레이
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • 444-7014
    트레이 패드 세트