Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 샘플 디퍼
VWR®, 샘플 디퍼
VWR®, 샘플 디퍼
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 샘플 디퍼
VWR®, 샘플 디퍼
4 Options Available Below
Product Details & Documents
모든 샘플 디퍼는 파란색 PP로 만들어지며 스냅 핸들이있는 병으로 구성됩니다.
  • 동일한 컨테이너에서 테스트를 위해 샘플을 수집하고 처리하도록 설계된 컨테이너로 교차 오염의 위험이 없습니다.
  • 샘플의 무결성을 보장하기 위해 밀봉된 지퍼 백에 감마 멸균 및 개별 포장
주문 정보: 힌지 플러그 또는 스크류 캡으로 제공됩니다.
주의: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    Material
    길이
    직경
    용량
    Closure type
    재고 여부
    Price
  • Sample dippers
    Blue
    PP
    305 mm
    52 mm
    180
    Screw cap
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • Sample dippers
    Blue
    PP
    275 mm
    52 mm
    125
    Screw cap
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • Sample dippers
    Blue
    PP
    275 mm
    43 mm
    90
    Hinged plug
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 150 items
    1 * 150 items
  • Sample dippers
    Blue
    PP
    275 mm
    30 mm
    40
    Screw cap
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 250 items
    1 * 250 items