Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 싱글채널 피펫, 기계식, 고정 부피
공급사:   VWR Collection
VWR®, 싱글채널 피펫, 기계식, 고정 부피
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 싱글채널 피펫, 기계식, 고정 부피
VWR®, 싱글채널 피펫, 기계식, 고정 부피
10 Options Available Below
Product Details & Documents
왼손 또는 오른손 작업 및 작업 중 편안함을 위해 크고 작은 손에 맞게 인체 공학적으로 설계되었습니다.
  • 모든 팁과 호환되는 슬림 팁 마운팅 콘
  • 스테인레스 스틸 가동식 및 높이 조절식 팁 배출기
  • 유지 보수가 필요없는 씰, 탁월한 정밀성을 위해 연마된 플런저
  • 오토 클레이브 가능
 : 실험실 교정을위한 키가 제공됩니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    Accuracy
    Imprecision
    Colour code
    Recommended tips
    재고 여부
    Price
  • 5 µl
    ±1,0
    ≤0,8
    Red
    10
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 µl
    ±0,5
    ≤0,4
    Red
    10
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 µl
    ±0,8
    ≤0,4
    Yellow
    200
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 25 µl
    ±0,8
    ≤0,4
    Yellow
    200
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 µl
    ±0,8
    ≤0,4
    Yellow
    200
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 100 µl
    ±0,8
    ≤0,3
    Yellow
    200
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 200 µl
    ±0,6
    ≤0,3
    Yellow
    200
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 250 µl
    ±0,6
    ≤0,3
    Blue
    1000
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 500 µl
    ±0,5
    ≤0,3
    Blue
    1000
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1000 µl
    ±0,4
    ≤0,3
    Blue
    1000
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHP
    Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHP
    613-7230