Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 디지털 온습도계
VWR®, 디지털 온습도계
0…50 °C; −50…+70 °C; 20 - 99% RH, ±1,0 °C; ±5,0% RH, 0,1 °C, 63,5×95,3 mm, 136 g
제품 번호 620-0915
공급사:   VWR Collection
VWR®, 디지털 온습도계
제품 번호 620-0915
공급사:  VWR Collection
VWR®, 디지털 온습도계
VWR®, 디지털 온습도계
0…50 °C; −50…+70 °C; 20 - 99% RH, ±1,0 °C; ±5,0% RH, 0,1 °C, 63,5×95,3 mm, 136 g
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
이 디지털 온습도계는 냉장고 및 냉동고의 온도 및 습도 측정을 위해 설계되었습니다. 식품 및 음료 가공, 보관 및 화학에 사용하기에 적합합니다.
  • 내부 센서에서 외부 프로브로 온도 판독 값 전환
  • 최대/최소 값, 메모리 전환 가능 및 일일 재설정 기능
  • 대형 디스플레이는 모든 값을 동시에 표시
  • SET, ¹²/₂₄, ALERT 기능 버튼이 기기 뒷면에 있으므로 기기 전면에는 3 개의 버튼만 있습니다.
  • 내부 센서의 디스플레이는 'INT'로, 외부 센서는 'EXT'로 표시됩니다
케이블이 있는 내부 센서 및 외부 프로브 (3 m).
W×H: 63,5×95,3 mm
Weight: 136 g
Certifications: RoHS 준수. NIST에 추적 가능한 교정의 장비는 독점적으로 3 중 인증/등록된 ISO/IEC 17025 : 2005, A2LA 인증 실험실에서 테스트되고 교정됨.
Delivery information: 방수 센서, 자기 백업, AAA 배터리, 교정 인증서 및 다국어 (영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어) 매뉴얼이 제공됩니다. 스크린은 보호 필름과 함께 제공됩니다.
Caution: 응고에 대한 동결 경보가있는 Zone 2.
사양
  • Range:
    0…50 °C; −50…+70 °C; 20 - 99% RH
  • 해상도:
    0,1 °C
  • Weight:
    136 g
  • W×D×H:
    63,5×95,3 mm
  • Accuracy:
    ±1,0 °C; ±5,0% RH