VWR®, 아날로그 온습도계
0…120 °C; 0 - 100% RH, 1,0 °C; 2,0% RH, 127 mm
제품 번호 620-0923
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
모든 환경에서 이 아날로그 온습도계는 인큐베이터, 냉장고 및 냉동고 내부에서 사용할 수 있습니다. 흰색 배경과 대비되는 검은색 온도 다이얼과 붉은 습도 다이얼이 특징입니다.
- 라운드 디자인
- 스테인레스 스틸 케이스
- 읽기 쉬운 큰 다이얼
Ø: 127 mm
Delivery information: 벽걸이용 고리가 함께 제공됩니다.
Documents
620-0923
Images 360
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Product Literature
사양
- 직경:127 mm
- Range:0…120 °C; 0 - 100% RH
- Division:1,0 °C; 2,0% RH