VWR®, 냉각기용 원격 온도 프로브
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
서큘레이터용 원격 온도 프로브는 냉각기와 함께 사용됩니다. 냉각기 내부에서 원격 위치로 제어 지점을 전환할 수 있습니다. 서큘레이터와 제어점 사이의 튜빙을 통한 열 손실을 보상합니다. 스테인리스 스틸 피복이 있는 플래티넘 RTD 센서. 25,4 mm Ø의 고무 커플링으로 피복을 유연한 케이블에 연결합니다. 프로브 케이블은 DB9 female plug로 끝납니다.
길이ר: 152×4 mm
3 Options Available Below
Product Details & Documents
서큘레이터용 원격 온도 프로브는 냉각기와 함께 사용됩니다. 냉각기 내부에서 원격 위치로 제어 지점을 전환할 수 있습니다. 서큘레이터와 제어점 사이의 튜빙을 통한 열 손실을 보상합니다. 스테인리스 스틸 피복이 있는 플래티넘 RTD 센서. 25,4 mm Ø의 고무 커플링으로 피복을 유연한 케이블에 연결합니다. 프로브 케이블은 DB9 female plug로 끝납니다.
길이ר: 152×4 mm
Documents
VWR® for baths, thermostats and circulators