Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 결합 pH 전극, pHASE
VWR®, 결합 pH 전극, pHASE
VWR®, 결합 pH 전극, pHASE
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 결합 pH 전극, pHASE
VWR®, 결합 pH 전극, pHASE
5 Options Available Below
Product Details & Documents
빠르고 정확하며 안정적인 pH 측정을 제공하는 결합 전극으로 제어 품질 및 연구 개발 용도에 적합합니다.
  • 빠르고 정확하며 안정적인 pH 측정, 빠른 열 평형, 넓은 온도 범위의 시료에서도 높은 정확도
  • 밀폐형 디자인 (경제적이고 사용하기 쉬우며 최소한의 유지 보수 필요) 또는 Rapid-Renew 설계 (더러운 또는 접합부 파울 링을 생성하는 다른 시료에 사용되는 리필 전극 포함)
  • 에폭시 본체(내 화학성, 최대 견고성 및 탈착식 벌브 가드 포함) 또는 유리 본체 (완전히 노출된 견고한 벌브로 최대 내 화학성)로 제공
  • 1m 고정 케이블
pH 범위: 0 - 14
정확도 : pH 7 버퍼에서 0 ~ +100 ° C 사이의 pH ~ 0,04
안정성: 시간당 0,005 pH 이하 드리프트
온도 범위: 0 ~ +100 °C
Temperature range: 0 to +100 °C
Product Family Options
제품 정보
  • Type
    pH
    Material
    Electrolyte
    직경×길이
    Connection
    길이
    For
    재고 여부
    Price
  • 리필 가능, 이중 접합 (플라스틱)
    0 - 14
    Epoxy
    3,5 mol/l KCl
    12×150 mm
    BNC
    대부분 용도
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 리필 가능, 이중 접합 (플라스틱)
    0 - 14
    Glass
    3,5 mol/l KCl
    12×150 mm
    BNC
    수성 매체, 음료, 트리스 버퍼, 화장품, 초순수
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 밀폐형 이중 접합 (Pellon)
    0 - 14
    Epoxy
    Gel
    12×150 mm
    BNC
    수성 매체, 음료, 트리스 버퍼
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 밀폐형 이중 접합 (Pellon)
    0 - 14
    Glass
    Gel
    12×150 mm
    BNC
    수성 매체, 음료, 트리스 버퍼
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 밀봉식, 평평한 팁, 이중 접합 (HDPE)
    0 - 14
    Epoxy
    Gel
    12×150 mm
    BNC
    150 mm
    수성 매체, 음료, 트리스 버퍼, 화장품, 초순수
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    Pk
    재고 여부
    Price
  • 리필 솔루션 3,5 mol/l KCl
    리필 솔루션 3,5 mol/l KCl
    662-1784
    100 mL
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL