Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 특수 pH 전극
VWR®, 특수 pH 전극
VWR®, 특수 pH 전극
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 특수 pH 전극
17 Options Available Below
Product Details & Documents
1m 고정 케이블 또는 S7 커넥터가 있는 pH 전극.
  • 제조 공정 중 5 개 지점에서 점검하고 품질을 보장하기 위해 로트 스탬프 처리
  • 보관 용기에 전극을 보호하여 품목을 최상의 상태로 유지하고 즉시 사용 가능
pH 범위: 0 - 14
온도 범위: 0 ~ +100 ° C (평평한 팁의 경우 10 ~ 100 ° C)
응답 시간: 95% <1 초(평평한 팁 용 95% <5 초)
Product Family Options
1m 고정 케이블 포함
제품 정보
  • Type
    Temp.
    Material
    Electrolyte
    직경×길이
    Connection
    길이
    For
    재고 여부
    Price
  • 얇은 세라믹 접합
    0...100
    Glass
    3,5 M KCl
    9,5×300 mm
    BNC
    수돗물, 해수, 소독제, 비누
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 얇은, Pellon 접합
    0...100
    Epoxy
    Gel
    9×300 mm
    BNC
    수돗물, 해수, 소독제, 비누
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 얇은, Pellon 접합
    0...100
    Epoxy
    Gel
    9×300 mm
    DIN
    수돗물, 해수, 소독제, 비누
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 반마이크로적, Pellon 접합
    0...100
    Epoxy
    Gel
    6×150 mm
    BNC
    수돗물, 해수, 소독제, 비누
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 반마이크로적, Pellon 접합
    0...100
    Epoxy
    Gel
    6×150 mm
    DIN
    수돗물, 해수, 소독제, 비누
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 넓은 표면의 평평한 팁, HDPE 접합
    0...100
    Epoxy
    Gel
    15×115 mm
    BNC
    아가, 식품, 화장품, 가죽, 물, 점성 샘플
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 넓은 표면의 평평한 팁, HDPE 접합
    0...100
    Epoxy
    Gel
    15×115 mm
    DIN
    아가, 식품, 화장품, 가죽, 물, 점성 샘플
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 밀봉식, 평평한 팁, 이중 접합 (HDPE/)
    10...100
    Epoxy
    Gel
    12×150 mm
    BNC
    한천, 음식 및 음료, 혈청, 토양, 트리스 버퍼, 점성 샘플
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 플랫 팁, 이중 접합 (HDPE/Pellon)
    10...100
    Glass
    3,5 M KCl
    12×150 mm
    BNC
    한천, 음식 및 음료, 혈청, 토양, 트리스 버퍼, 점성 샘플
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 플랫 팁, 이중 접합 (HDPE/Pellon)
    0...100
    Epoxy
    Gel
    12×150 mm
    DIN
    한천, 음식 및 음료, 혈청, 토양, 트리스 버퍼, 점성 샘플
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 플랫 팁, 이중 접합 (HDPE/Pellon), 플루오르화물 저항 전구
    0...100
    Epoxy
    3,5 M KCl/sat. KNO3
    12×150 mm
    DIN
    아가 플레이트, 전기영동 젤
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 스피어 팁, 이중 접합 (PVDF/Pellon)
    0...100
    Epoxy
    Gel
    12/9×150 mm
    BNC
    빵, 버터, 치즈, 지방, 고기
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 스피어 팁, 이중 접합 (PVDF/Pellon)
    0...100
    Epoxy
    Gel
    12/9×150 mm
    DIN
    빵, 버터, 치즈, 지방, 고기
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
S7 커넥터 포함
제품 정보
  • Type
    Temp.
    Material
    Electrolyte
    직경×길이
    Connection
    길이
    For
    재고 여부
    Price
  • 얇은, Pellon 접합
    0...100
    Epoxy
    Gel
    9×300 mm
    S7
    300 mm
    증류수, 초순수, 치약, Tris Buffers, 미생물학
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 반마이크로적, Pellon 접합
    0...100
    Epoxy
    Gel
    6×150 mm
    S7
    증류수, 초순수, 치약, Tris Buffers, 미생물학
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 플랫 팁, 이중 접합 (HDPE/Pellon)
    0...100
    Epoxy
    Gel
    12×150 mm
    S7
    한천, 음식 및 음료, 혈청, 토양, 트리스 버퍼, 점성 샘플
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 플랫 팁, 이중 접합 (HDPE/Pellon)
    0...100
    Glass
    Gel
    12×151 mm
    S7
    한천, 음식 및 음료, 혈청, 토양, 트리스 버퍼, 점성 샘플
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
pH 측정을 위한 저유량 셀
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    재고 여부
    Price
  • 저유량 셀 200µl, 아크릴
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    길이
    재고 여부
    Price
  • BNC 커넥터, 1 m 케이블, 동축, Coax53
    BNC 커넥터, 1 m 케이블, 동축, Coax53
    662-1410
    1 m
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    길이
    재고 여부
    Price
  • DIN 커넥터, 1 m 케이블, 동축, Coax54
    DIN 커넥터, 1 m 케이블, 동축, Coax54
    662-1411
    1 m