Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Spec-Wipe® 4, 클린룸 와이퍼, 부직포
VWR® Spec-Wipe® 4, 클린룸 와이퍼, 부직포
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR® Spec-Wipe® 4, 클린룸 와이퍼, 부직포
2 Options Available Below
Product Details & Documents
거칠거나 불규칙한 표면 세척에 탁월할뿐만 아니라 깨지기 쉬운 표면에 사용해도 괜찮을 정도로 부드럽습니다. 제약 및 생명 공학 산업에 적합합니다.
  • 중요한 공정 세척 및 낮은 입자 및 섬유 생성이 중요한 환경에서 사용
  • 100 % 이중 니트 폴리에스테르로 제작되었으며, ISO Class 4 클린룸에서 세척되어 미립자 및 추출 가능한 오염 물질을 줄입니다
  • 내구성이 뛰어난 이중 니트로 철저한 청소가 가능하며 깨지기 쉬운 표면에 사용해도 괜찮을 정도로 부드럽습니다
  • 재밀봉 가능한 파우치는 제품 무결성, 청결도 및 채도 수준을 유지합니다
  • 솔벤트 사용, 화학적 혼합 및 폐기물을 줄여주는 사전 포화 와이프 옵션
Class 10, ISO 4 클린룸에서 사용하기 적합합니다.
색상: 흰색
Colour: White
 : 반으로 접힌 와이프는 재밀봉 가능한 파우치에 포장되어 있습니다.
 : Pre-wetted wipes use USP grade IPA (isopropanol) filtered to 0,5 µm.
Presaturated wipe 115-0039: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 115-0036
  • 115-0039
  • Model:
  • Spec-Wipe® 4
  • Spec-Wipe® 4
  • Basis weight:
  • 136 g/m²
  • 136 g/m²
  • Absorbency - extrinsic:
  • 312 ml/m²
  • 312 ml/m²
  • Absorbency - intrinsic:
  • 2,3 ml/g
  • 2,3 ml/g
  • Absorbency rate:
  • <1,5 s
  • <1,5 s
  • Extractables - using deionised water:
  • 0,042 g/m²
  • 0,042 g/m²
  • Extractables - using isopropyl alcohol:
  • 0,015 g/m²
  • 0,015 g/m²
  • Fibres (>100 µm):
  • 3,3×10³/m²
  • 3,3×10³/m²
  • Particle generation (>=0,5 µm):
  • 4,8 × 10⁶/m²
  • 4,8 × 10⁶/m²
  • Ions - chloride:
  • 0,45 ppm
  • 0,45 ppm
  • Ions - sodium:
  • 0,39 ppm
  • 0,39 ppm
사양
Product Family Options
제품 정보
  • 길이×너비
    Packed
    재고 여부
    Price
  • Spec-Wipe® 4
    229×229 mm
    백 당 150
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 150 items
    1 * 150 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    115-0036
    Model
    Spec-Wipe® 4
    Basis weight
    136 g/m²
    Absorbency - extrinsic
    312 ml/m²
    Absorbency - intrinsic
    2,3 ml/g
    Absorbency rate
    <1,5 s
    Extractables - using deionised water
    0,042 g/m²
    Extractables - using isopropyl alcohol
    0,015 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    3,3×10³/m²
    Particle generation (>=0,5 µm)
    4,8 × 10⁶/m²
    Ions - chloride
    0,45 ppm
    Ions - sodium
    0,39 ppm
  • 115-0039
    Spec-Wipe® 4, 70 % IPA, 30 % 탈 이온수로 포화
    Spec-Wipe® 4, 70 % IPA, 30 % 탈 이온수로 포화
    229×229 mm
    백 당 30
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 30 items
    1 * 30 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    115-0039
    Model
    Spec-Wipe® 4
    Basis weight
    136 g/m²
    Absorbency - extrinsic
    312 ml/m²
    Absorbency - intrinsic
    2,3 ml/g
    Absorbency rate
    <1,5 s
    Extractables - using deionised water
    0,042 g/m²
    Extractables - using isopropyl alcohol
    0,015 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    3,3×10³/m²
    Particle generation (>=0,5 µm)
    4,8 × 10⁶/m²
    Ions - chloride
    0,45 ppm
    Ions - sodium
    0,39 ppm