Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Spec-Wipe® 7, 클린룸 와이퍼, 부직포
VWR® Spec-Wipe® 7, 클린룸 와이퍼, 부직포
VWR® Spec-Wipe® 7, 클린룸 와이퍼, 부직포
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR® Spec-Wipe® 7, 클린룸 와이퍼, 부직포
VWR® Spec-Wipe® 7, 클린룸 와이퍼, 부직포
2 Options Available Below
Product Details & Documents
거칠거나 고르지 않은 표면을 청소하는 데 적합하지만 민감한 표면을 사용할 수 있을만큼 부드럽습니다. 최소한의 입자 및 섬유 오염이 필요한 경우 100% 니트 폴리에스터 와이퍼를 사용하십시오.
  • 이중 니트로 뛰어난 내구성을 자랑하며, 연속 단일 필라멘트로 더욱 부드러움
  • 밀봉된 가장자리는 섬유 및 보풀의 방출 방지
  • 미립자 및 추출 가능한 오염 물질 감소를 위해 ISO Class 4 클린룸에서 세척됨
Class 1, ISO Class 3 클린룸에서 사용하기 적합합니다.
색상: 화이트
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 115-0043
  • 115-0044
  • Model:
  • Spec-Wipe® 7
  • Spec-Wipe® 7
  • Basis weight:
  • 136 g/m²
  • 136 g/m²
  • Absorbency - extrinsic:
  • 312 ml/m²
  • 312 ml/m²
  • Absorbency - intrinsic:
  • 2,3 ml/g
  • 2,3 ml/g
  • Absorbency rate:
  • <1,5 s
  • <1,5 s
  • Extractables - using deionised water:
  • 0,015 g/m²
  • 0,015 g/m²
  • Extractables - using isopropyl alcohol:
  • 0,015 g/m²
  • 0,015 g/m²
  • Fibres (>100 µm):
  • 0,6×10³/m²
  • 0,6×10³/m²
  • Particle generation (>=0,5 µm):
  • 4,8 × 10⁶/m²
  • 4,8 × 10⁶/m²
  • Ions - chloride:
  • 0,13 ppm
  • 0,13 ppm
  • Ions - sodium:
  • 0,11 ppm
  • 0,11 ppm
사양
Product Family Options
제품 정보
  • 길이×너비
    Packed
    재고 여부
    Price
  • Spec-Wipe® 7
    229×229 mm
    100 wipes/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    115-0043
    Model
    Spec-Wipe® 7
    Basis weight
    136 g/m²
    Absorbency - extrinsic
    312 ml/m²
    Absorbency - intrinsic
    2,3 ml/g
    Absorbency rate
    <1,5 s
    Extractables - using deionised water
    0,015 g/m²
    Extractables - using isopropyl alcohol
    0,015 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    0,6×10³/m²
    Particle generation (>=0,5 µm)
    4,8 × 10⁶/m²
    Ions - chloride
    0,13 ppm
    Ions - sodium
    0,11 ppm
  • 115-0044
    Spec-Wipe® 7
    Spec-Wipe® 7
    305×305 mm
    100 wipes/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    115-0044
    Model
    Spec-Wipe® 7
    Basis weight
    136 g/m²
    Absorbency - extrinsic
    312 ml/m²
    Absorbency - intrinsic
    2,3 ml/g
    Absorbency rate
    <1,5 s
    Extractables - using deionised water
    0,015 g/m²
    Extractables - using isopropyl alcohol
    0,015 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    0,6×10³/m²
    Particle generation (>=0,5 µm)
    4,8 × 10⁶/m²
    Ions - chloride
    0,13 ppm
    Ions - sodium
    0,11 ppm