VWR® Spec-Wipe® 4, 클린룸 와이퍼, 부직포
20/inner bag, 5 inner bags/outer bag, 3 outer bags/case, 305×305 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 와이퍼는 가장자리가 말끔히 처리된 이중 폴리에스터 직물로 만들어졌으며, ISO 클래스 4 클린룸에서 제조 및 멸균 처리되어 입자 및 추출물에 의한 오염을 최소화합니다.
- 미세 입자 및 섬유 조직에도 민감한 공정 환경에서의 청정 및 무균성 유지를 위해 사용됨
- SAL 10⁻⁶ (Sterility Assurance Level) 기준 충족을 위해 감마선 멸균 처리
- 오염 방지를 위해 사용한 와이퍼를 폐기하기 위한 재밀봉 가능 파우치
연마된 표면을 청소하는데 적합하지만, 민감한 표면에서도 사용할 수 있도록 부드러운 제품.
A등급, ISO 4 클린룸에서 사용하기 적합함.
컬러: 화이트
Certifications: ANSI/AAMI/ISO 기준을 충족합니다.
사양
- Packed:20/inner bag, 5 inner bags/outer bag, 3 outer bags/case
- 길이×너비:305×305 mm
- Cat. No.:115-1724
- Particle generation (>=0,5 µm):4,8 × 10⁶/m²
- Extractables - using isopropyl alcohol:0,015 g/m²
- Absorbency - extrinsic:312 ml/m²
- Absorbency - intrinsic:2,3 ml/g
- Ions - chloride:0,045 ppm
- Absorbency rate:<1,5 s
- Fibres (>100 µm):3,3×10³/m²
- Model:Spec-Wipe® 4
- Basis weight:136 g/m²
- Ions - sodium:0,39 ppm
- Extractables - using deionised water:0,042 g/m²