Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 튜빙, 실리콘
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
공급사:   VWR Collection
VWR®, 튜빙, 실리콘
공급사:  VWR Collection
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
Certificates
VWR®, 튜빙, 실리콘
39 Options Available Below
Product Details & Documents
실리콘, 반투명, 과산화물 교차결합.
  • 유연하고 탄력적이며 우수한 물리적 특성
  • FDA에 따라 식품과 함께 사용하기에 적합
  • GMP 조건, ISO 13485, 각 롤과 함께 제공되는 적합성 인증서를 준수하여 제작
실험실 및 의료 분야, 약국, 생명 공학, 발효 및 제약 생산용. 생물학적으로 중성 (USP Class VI). Eur. Ph. (2Nd ed.) 준수.
온도 저항성: −50 ~ +200 °C (최대 250 °C)
Hardness (Shore durometer A): 60 ±5
밀도: 1,16
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 228-0701
  • 228-1450
  • 228-1528
  • 228-0704
  • 228-1451
  • 228-0707
  • 228-1517
  • 228-1518
  • 228-0709
  • 228-0712
  • 228-1452
  • 228-1519
  • 228-0714
  • 228-1453
  • 228-1454
  • 228-4400
  • 228-0718
  • 228-0720
  • 228-0722
  • 228-1455
  • 228-1520
  • 228-1521
  • 228-1522
  • 228-1456
  • 228-0726
  • 228-0728
  • 228-1523
  • 228-1457
  • 228-0731
  • 228-1524
  • 228-1525
  • 228-1526
  • 228-1527
  • 228-1458
  • 228-1459
  • 228-1460
  • 228-1461
  • 228-1462
  • 228-1463
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Environmental certification:
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
사양
Product Family Options
제품 정보
  • 튜브 내부 직경
    벽 두께
    튜브 외부 직경
    재고 여부
    Price
  • 1,00 mm
    1,00 mm
    3,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0701
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 1,50 mm
    0,75 mm
    3,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1450
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 1,60 mm
    1,60 mm
    4,80 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1528
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 2,00 mm
    1,00 mm
    4,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0704
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 2,00 mm
    2,00 mm
    6,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1451
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 3,00 mm
    1,00 mm
    5,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0707
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 3,00 mm
    1,50 mm
    6,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1517
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 3,00 mm
    2,00 mm
    7,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1518
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 4,00 mm
    1,00 mm
    6,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0709
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 4,00 mm
    2,00 mm
    8,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0712
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 4,00 mm
    1,50 mm
    7,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1452
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 4,00 mm
    3,00 mm
    10,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1519
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 5,00 mm
    1,50 mm
    8,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0714
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Low Manufacturing Impact
  • 5,00 mm
    2,00 mm
    9,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1453
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 5,00 mm
    2,50 mm
    10,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1454
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 5,00 mm
    3,00 mm
    11,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-4400
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 6,00 mm
    1,50 mm
    9,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0718
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Low Manufacturing Impact
  • 6,00 mm
    2,00 mm
    10,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0720
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Low Manufacturing Impact
  • 6,00 mm
    3,00 mm
    12,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0722
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Low Manufacturing Impact
  • 7,00 mm
    1,50 mm
    10,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1455
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 7,00 mm
    2,00 mm
    11,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1520
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 7,00 mm
    2,50 mm
    12,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1521
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 7,00 mm
    3,00 mm
    13,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1522
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 8,00 mm
    1,50 mm
    11,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1456
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Low Manufacturing Impact
  • 8,00 mm
    2,00 mm
    12,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0726
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Low Manufacturing Impact
  • 8,00 mm
    3,00 mm
    14,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0728
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Low Manufacturing Impact
  • 8,00 mm
    4,00 mm
    16,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1523
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 9,00 mm
    2,00 mm
    13,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1457
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 10,00 mm
    2,00 mm
    14,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-0731
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 10,00 mm
    3,00 mm
    16,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1524
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 10,00 mm
    4,00 mm
    18,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1525
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Low Manufacturing Impact
  • 12,00 mm
    1,75 mm
    15,50 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1526
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 12,00 mm
    2,50 mm
    17,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 m
    1 * 25 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1527
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 15,00 mm
    3,00 mm
    21,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 m
    1 * 10 m
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1458
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Low Manufacturing Impact
  • 18,00 mm
    3,00 mm
    24,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 m
    1 * 10 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1459
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 20,00 mm
    3,50 mm
    27,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 m
    1 * 10 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1460
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 25,00 mm
    5,00 mm
    35,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 m
    1 * 10 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1461
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 30,00 mm
    5,00 mm
    40,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 m
    1 * 10 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1462
    Environmentally Preferable
    Environmental certification
  • 40,00 mm
    5,00 mm
    50,00 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 m
    1 * 10 m
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    228-1463
    Environmentally Preferable
    Environmental certification