VWR®, 마개
LDPE, 212-1809/212-1837, Natural, 10 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 마개는 시험 및 배양 튜브에 적합합니다.
- 유연함, 높은 기계적 저항
마개는 LDPE로 만들어졌습니다.
사양
- 캡 크기:10 mm
- For tubes:212-1809/212-1837
- Colour:Natural
- Material:LDPE