Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 테스트 튜브
VWR®, 테스트 튜브
VWR®, 테스트 튜브
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 테스트 튜브
VWR®, 테스트 튜브
4 Options Available Below
Product Details & Documents
폴리스티렌(PS), 투명.
  • 3000×g까지 원심분리 가능
  • 빨간색 플러그가 있는 멸균 상태로 제공되거나 플러그 없이 멸균되지 않는 상태로 제공될 수 있음
  • 요청 시 추가 플러그 및 기타 색상 사용 가능
광범위한 분야를 위한 둥근 바닥이 있는 범융 튜브.
Product Family Options
Non sterile
제품 정보
Sterile
제품 정보
  • 용량
    길이
    외부 직경
    Material
    내부 직경
    재고 여부
    Price
  • 5
    74,5 mm
    13,0 mm
    PS
    12,8 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2.000 items
    1 * 2.000 items
Closures
제품 정보
  • 제품 번호
    Colour
    캡 크기
    For tubes
    Material
    재고 여부
    Price
  • Natural
    10 mm
    212-1809/212-1837
    LDPE
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 3.000 items
    1 * 3.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 3.000 items
       ₩0