VWR®, 온도 표시 스트립
이 온도 표시 스트립은 기존 온도계에서는 없었던 빠른 측정을 위해 설계되었습니다. 가열 챔버와 같은 장비 및 고온에서 민감한 제품과 함께 사용하기에 적합합니다.
- 1 초 이내에 빠른 응답
- 자기 접착성 및 비가역적 – 6 포인트
- 최대 2 년 동안 최대 25 ° C에서 보관
이 온도 표시 스트립은 기존 온도계에서는 없었던 빠른 측정을 위해 설계되었습니다. 가열 챔버와 같은 장비 및 고온에서 민감한 제품과 함께 사용하기에 적합합니다.
- 1 초 이내에 빠른 응답
- 자기 접착성 및 비가역적 – 6 포인트
- 최대 2 년 동안 최대 25 ° C에서 보관