VWR®, 환경 친화적인 온도계, 개별적으로 교정, 쉬운 판독
이 제품에 관하여
판독이 쉬운 각 온도계에는 가장 작은 부서의 10 분의 1에 대한 수정 사항, 고유한 보고서 번호 및 교정에 사용되는 NIST 표준을 나타내는 개별 온도계 교정 보고서가 포함되어 있습니다. 화학/석유화학 실험실, 대학, 과학 기관, 식품 및 음료 가공, 석유 화학, 제약 및 의료 산업, 제조업체, 낙농장, 양조장 및 증류주 공장에 사용하기에 적합합니다.
- EnviroKleen ™ 인증
- 무연 황색 유리에 대한 비 독성, 생분해성, 환경 안전 액체로 가독성 향상 및 판독 오류 감소
Traceable to NIST/DKD.
Certifications: NIST 추적 가능, 개별적으로 시리얼 넘버 부여.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
판독이 쉬운 각 온도계에는 가장 작은 부서의 10 분의 1에 대한 수정 사항, 고유한 보고서 번호 및 교정에 사용되는 NIST 표준을 나타내는 개별 온도계 교정 보고서가 포함되어 있습니다. 화학/석유화학 실험실, 대학, 과학 기관, 식품 및 음료 가공, 석유 화학, 제약 및 의료 산업, 제조업체, 낙농장, 양조장 및 증류주 공장에 사용하기에 적합합니다.
- EnviroKleen ™ 인증
- 무연 황색 유리에 대한 비 독성, 생분해성, 환경 안전 액체로 가독성 향상 및 판독 오류 감소
Traceable to NIST/DKD.
Certifications: NIST 추적 가능, 개별적으로 시리얼 넘버 부여.