Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 정밀 온도계, 유리 온도계
VWR®, 정밀 온도계, 유리 온도계
-78; -20; 0; +4; +37 °C에서 인증, −100...+50, ±1,5 °C; ±3 °C (-35 °C), 1,0, 305 mm, Red spirit, 76
  620-0885
VWR®, 정밀 온도계, 유리 온도계
  620-0885
VWR®, 정밀 온도계, 유리 온도계
VWR®, 정밀 온도계, 유리 온도계
-78; -20; 0; +4; +37 °C에서 인증, −100...+50, ±1,5 °C; ±3 °C (-35 °C), 1,0, 305 mm, Red spirit, 76
1 * 1 items
유리 온도계에는 무연 백색 후면 유리에 대한 청색 유기 액체 충전물이 포함되어 있습니다. 화학 실험실, 대학, 과학 기관, 식품 및 음료 가공, 석유 화학 실험실, 제약/의료 산업, 제조업체, 낙농업, 양조장 및 증류주 공장에 사용하기에 적합합니다
  • 퓨즈 마킹(fused marking)
  • 개별적으로 교정 및 시리얼 넘버 부여
  • 분수 단위로 눈금이 매겨짐
Traceable to NIST/DKD.
Certifications: NIST 추적 가능
Delivery information: 가장 작은 부서의 10 분의 1에 대한 수정 사항, 고유한 보고서 번호 및 교정에 사용되는 NIST 표준을 나타내는 개별화된 온도계 교정 보고서가 함께 제공됩니다.
  • Immersion depth:
    76
  • 설명:
    -78; -20; 0; +4; +37 °C에서 인증
  • 길이:
    305 mm
  • Seq:
    01
  • Accuracy:
    ±1,5 °C; ±3 °C (-35 °C)
  • Division:
    1,0
  • Filling:
    Red spirit
  • Range:
    −100...+50