VWR®, 액체 유리 냉장고/냉동고 온도계
−40…+27, ±1,0, 1,0, 124 mm, 28 mm, Red spirit
제품 번호 620-0876
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
정확한 판독을 위해 완전히 밀폐된 전구가 있는 이중 눈금 온도계(°C/°F). 흰색 뒷면 유리로 읽기 쉽습니다.
- 레드 스피릿
- 녹슴 방지 케이스
- 스테인리스 스틸 행거
- 에나멜 알루미늄 눈금
W×D: 28×124 mm
W×D: 28×124 mm
Documents
사양
- 너비:28 mm
- 길이:124 mm
- Accuracy:±1,0
- Division:1,0
- Filling:Red spirit
- Range:−40…+27